840420P
Avanti
18:1 Phosphatidylmethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840420P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840420P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C40H75O8P.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)46-36-38(37-47-49(43,44)45-3)48-40(42)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h18-21,38H,4-17,22-37H2,1-3H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-,21-19-;/t38-;/m1./s1
VZVXMZAFOPVENO-MDTXTNHHSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento