840419P
Avanti
16:0 Phosphatidylmethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840419P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840419P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H71O8P.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-35(37)42-32-34(33-43-45(39,40)41-3)44-36(38)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h34H,4-33H2,1-3H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t34-;/m1./s1
JDEIVNUSWULHEB-MDYNBEAQSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol