791275P
Avanti
18:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DSPE-DTPA (Gd)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (791275P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791275P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of Gadolinium-liposome preparation
- in the nanodics preparation for nuclear magnetic resonance (NMR) studies
- in construction of cysteine-arginine-glutamic acid-lysine alanine (CREKA) based peptide amphiphile micelles (PAMs) for the magnetic resonance imaging (MRI) studies
- as a spin-labeled lipid for supported lipid bilayer incorporation for cryo transmission electron microscopy studies
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)