850334P
Avanti
MAPCHO™-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P, powder
Sinonimo/i:
n-decylphosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850334P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3