Documenti fondamentali
H6883
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate, 3-(Palmityldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(esadecildimetilammonio) propansulfonato, LC-16, Palmityl sulfobetaine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.65
Beilstein:
4149854
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
zwitterionic
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
PM
micellar avg mol wt 60,700
Numero d'aggregazione
155
tecniche
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Conducibilità
≤10 μmho per cm at 24 °C (0.05 M aqueous solution)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 3- (N, N-Dimetilpalmitilammonio) propansolfonato è un detergente zwitterionico.
Applicazioni
Il 3- (N, N-dimetilpalmitilammonio) propansolfonato è stato utilizzato in uno studio di caratterizzazione della diidroceramide desaturasi di ratto. È stato utilizzato per studiare l'inibizione della carnitina-acilcarnitina translocasi mitocondriale da parte delle sulfobetine. Viene inoltre utilizzato per l'estrazione di proteine​per l'analisi mediante cromatografia, spettroscopia di massa e metodi elettroforetici.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
R Parvin et al.
Canadian journal of biochemistry, 58(10), 822-830 (1980-10-01)
Sulfobetaines (N-alkyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonates) have been identified as relatively specific and selective inhibitors of mitochondrial carnitine-acylcarnitine translocase. Thus, sublytic concentrations of sulfobetaines (alkyl = octyl to tetradecyl) inhibit the respiration of rat heart mitochondria supported by added acylcarnitines or pyruvate plus malonate
R J Barry et al.
The Journal of biological chemistry, 264(16), 9231-9238 (1989-06-05)
Studies reported previously from this laboratory have demonstrated that membranes from the pigment epithelium of the vertebrate eye can transform free all-trans-retinol to 11-cis-retinol as well as 11-cis- and all trans-retinyl esters (Bernstein, P. S., Law, W. C., and Rando
C Causeret et al.
Lipids, 35(10), 1117-1125 (2000-12-05)
The introduction of the double bond in the sphingoid backbone of sphingolipids occurs at the level of dihydroceramide via an NADPH-dependent desaturase, as discovered in permeabilized rat hepatocytes. In the rat, the enzyme activity, which has now been further characterized
H Erdjument-Bromage et al.
Journal of chromatography. A, 826(2), 167-181 (1999-01-01)
Mass spectrometry occupies a central position in most current protein identification schemes. So-called 'mass fingerprinting' techniques rely on composite mass patterns of proteolytic fragments, or dissociation products thereof, to query databases. Keys to successful analysis of ever smaller amounts are
M Lui et al.
Analytical biochemistry, 241(2), 156-166 (1996-10-15)
We have analyzed the efficacies of seven different organic solvents, 13 organic bases, and 17 detergents to dissociate electroblotted proteins from nitrocellulose. Most efficient were a 1% piperidine-40% acetonitrile mixture and 1% concentrations of either cetyltrimethylammonium bromide or several polyoxyethylene