N0665
NDSB 211
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3-[Dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonio]-1-propanesulfonate, Dimethyl(2-hydroxyethyl)(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Dimethyl-2-hydroxyethylammoniumpropane sulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
211.28 g/mol
tecniche
DNA extraction: suitable
Colore
white
Solubilità
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3