Key Documents
810301P
Avanti
TopFluor sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H40BF2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.42
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 250 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301P-250UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3