850166P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,4,5)P3
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4,5-trisphosphate] (ammonium salt); PIP3[3′,4′,5′](18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850166P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850166P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850166P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86O22P4.4H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)65-39(37-63-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-64-73(61,62)69-44-42(50)45(66-70(52,53)54)47(68-72(58,59)60)46(43(44)51)67-71(55,56)57;;;;/h11,13,17,19,22,2
HIQNCTCJCORHBS-KVPNKVSCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- liposomes for liposome-pelleting assay to identify the binding preference of FCH and double SH3 domains protein (FCHSD2) for specific phosphoinositide
- liposomes to study specific protein-lipid interactions
- host 1-O-1-(Z)-octadecenyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (plasmenyl-SAPC) small unilamellar vesicles (SUVs) in the presence of H2O2 to activate cyt c plasmalogenase activity
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)