LM1906
Avanti
17:0-20:4 PI(3,4,5)P3
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1906, powder
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1906
Confezionamento
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1906-1EA))
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H84O22P4.4H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)64-38(36-62-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-63-72(60,61)68-43-41(49)44(65-69(51,52)53)46(67-71(57,58)59)45(42(43)50)66-70(54,55)56;;;;/h11,13,17,19,21,23,2
FSWQCDGXUXSIRI-VHLOILQVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS)
- as an internal standard in lipid extraction from Drosophila larval tissues
- as an internal standard in liquid chromatography tandem mass spectroscopic (LC-MS/MS) analysis of methylated phosphatidylinositol phosphates (PIPs)
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)