Documenti fondamentali
850188P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,4)P2
powder
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H94N3O19P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1098.18
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg (850188P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850188P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrizione generale
PI(3,4)P2 is a lipid secondary messenger. It is obtained from the dephosphorylation of PI(3,4,5)P3 by 5-phosphatase.
Azioni biochim/fisiol
PI(3,4)P2 plays a role in protein kinase B (PKB) phosphorylation on Ser473 in mast cells. It also binds to certain effectors such as serine/threonine-specific protein kinase (AKT) and dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 (DAPP1). It also regulates the activity of actin mesh which is associated with endocytic structures.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
PTEN regulates PI (3, 4) P2 signaling downstream of class I PI3K
Malek M, et al.
Molecular Cell, 68(3), 566-580 (2017)
PI (3, 4, 5) P3 and PI (3, 4) P2 levels correlate with PKB/akt phosphorylation at Thr308 and Ser473, respectively; PI (3, 4) P2 levels determine PKB activity
Ma K, et al.
Cellular Signalling, 20(4), 684-694 (2008)