Documenti
850189P
Avanti
18:0-20:4 PI(3)P
powder
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H90N2O16P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1001.17
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg (850189P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850189P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) is obtained from the phosphorylation of inositol ring of phosphatidylinositol. PI(3)P is localized in the early endosomes, multivesicular endosomes and autophagosomes.
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) regulates the autophagy in lysosomes.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Phosphatidylinositol 3-phosphates?at the interface between cell signalling and membrane traffic
Marat A L and Haucke V
The Embo Journal, 35(6), 561-579 (2016)
Phosphatidylinositol-3-phosphate in the regulation of autophagy membrane dynamics
Nascimbeni A C, et al.
FEBS Journal, 284(9), 1267-1278 (2017)