850164P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,5)P2
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,5-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[3′,5′](18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850164P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850164P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850164P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in liposome preparation
- in liposomes to check the lipid binding specificity of cortical sorting signal of integral membrane protein, Ist2 (CSSIst2) towards different phosphatidlyinositolphosphates (PIPs)
- in giant unilamellar vesicles (GUVs) to study the interaction of cholesterol with phosphoinositides
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)