840503P
Avanti
18:0-18:1 PG
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); SOPG; PG(18:0/18:1(9Z)); 110652
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 5 × 100 mg (840503P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840503P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840503P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H81O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,39-40,43-44H,3-17,19,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
AZUBILBUHSANJX-VDVGXYCESA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)