810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
ESR probes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
5-DOXYL Stearic acid (5-DS) is a lipid soluble spin label.
Confezionamento
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (810612P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
An EPR investigation of surfactant action on bacterial membranes
FEMS Microbiology Letters, 177(1), 57-62 (1999)