Documenti fondamentali
810307P
Avanti
TopFluor-SOBRAC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H41BBrF2N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.36
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 250 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
microbiology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810307P-250UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)