810290P
Avanti
18:2 TopFluor™ cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810290P, powder
Sinonimo/i:
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesteryl linoleate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H81 BF2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
839.04
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810290P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810290P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
18:2 TopFluor™ cholesterol or 23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesteryl linoleate is a cholesterol analog containing unsaturated (18:2) acyl chain.
Applicazioni
18:2 TopFluor™ cholesterol or 23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesteryl linoleate might be used to study the diffusion of cholesterol analogs compared with phospholipid analogs in model membranes.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810290P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Kerstin Pinkwart et al.
The Journal of biological chemistry, 294(34), 12599-12609 (2019-07-05)
Cholesterol constitutes ∼30-40% of the mammalian plasma membrane, a larger fraction than of any other single component. It is a major player in numerous signaling processes as well as in shaping molecular membrane architecture. However, our knowledge of the dynamics