Documenti fondamentali
810347C
Avanti
18:0 Cy7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C78H128ClN4O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1332.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810347C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
Concentrazione
1 mg/mL (810347C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:0 Cy7 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 7 and distearoyl-sn-glycerol.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810347C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810347C-1MG4061835189014