850697C
Avanti
06:0 PE
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
PE(6:0/6:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850697C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850697C
Concentrazione
10 mg/mL (850697C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C17H34NO8P/c1-3-5-7-9-16(19)23-13-15(26-17(20)10-8-6-4-2)14-25-27(21,22)24-12-11-18/h15H,3-14,18H2,1-2H3,(H,21,22)/t15-/m1/s1
PELYUHWUVHDSSU-OAHLLOKOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a substrate for glycerophosphoethanolamine ethanolaminephosphodiesterase (GPE-EP) in specificity studies as a phosphoethanolamine (PE) standard in liquid chromatographic analysis of milk phospholipids
- as a phospholipid substrate to study the kinetic parameters for the glucose transporter type 4 (Glu4) mutants
- as calibration standard in hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and ion mobility (IM)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)