790625P
Avanti
DC-Chol/DOPE Blend
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P, powder
Sinonimo/i:
DC-Chol/DOPE Blend, DC-Cholesterol/Dioleoyl Phosphatidylethanolamine (30:70, w/w)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (790625P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes for ferritin heavy chain 1 (FTH1) siRNA (small interference RNA) transfection studies
- to compare its cytotoxicity tests with ginger derived nanoparticles in colon-26 cells
- as a standard control in MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) assay to evaluate biocompatibility of ginger derived lipid vesicles
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
790625P-25MG | 4061835189625 |