Documenti fondamentali
700249P
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
YLKNZYXYRSHQRW-HLEJRKHJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700246P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)