Documenti fondamentali
700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
InChI
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
8(14)-dehydrocholesterol is a cholestadienol. The free radical oxidation leads to abstraction of hydrogen at the bis-allylic positions leading to formation of D7-3,5-dihydroxycholest-7-en-6-one (DHCEO).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700076P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)