700075P
Avanti
8(9)-dehydrocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholesta-5,8(9)-dien-3β-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700075P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
C[C@]1(CC2)C(CCC1C(CCCC(C)C)C)C3=C2[C@](CC[C@H](O)C4)(C)C4=CC3
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21,23-24,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
VUKORTMHZDZZFR-BXAZICILSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)