Documenti fondamentali
700069P
Avanti
lathosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5α-cholest-7-en-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700069P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700069P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1CC2C(C3CCC4(C(CCC4C(CCCC(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3
IZVFFXVYBHFIHY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lathosterol is a cholesterol synthesis precursor.
Applicazioni
Lathosterol has been used as a standard for the estimation of the concentrations of cholesterol and plant sterols.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700069P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700069P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
cholestanol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700064P
cholestanol
lanosterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700063P
lanosterol
Lanosterol ≥93%, powder
Sigma-Aldrich
L5768
Lanosterol
7-dehydrodesmosterol powder
Avanti
700138P
7-dehydrodesmosterol
T-MAS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700073P
T-MAS
7-dehydrocholesterol Δ,5,7-cholesterol, powder
Avanti
700066P
7-dehydrocholesterol
Cholestanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131858
Cholestanol
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
Lathosterol and other non-cholesterol sterols during treatment of hypercholesterolaemia with beta-glucan-rich oat bran
UusitupaMIJ, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 51(9), 607-607 (1997)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2015)