Documenti fondamentali
MAB2511
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-VCAM-1, clone P8B1
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD106
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P8B1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
Il prodotto MAB2511 riconosce la proteina VCAM-1 umana. L′anticorpo inibisce il legame a VLA-4 (integrina alfa4 beta1) e riconosce un epitopo diverso rispetto a quello riconosciuto dal prodotto MAB2144 (P3C4 clone).
Applicazioni
Blocco di funzione
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-VCAM-1, clone P8B1, consente di rivelare i livelli di VCAM-1 & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido in tampone fosfato 0,2 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1%. Attenzione: l′azoturo di sodio è tossico. Vedere la MSDS online.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero venire intrappolati nella guarnizione del contenitore. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200μL, si consiglia di picchiettare delicatamente il flaconcino su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da tavolo per recuperare il liquido dal tappo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Max L B Grönloh et al.
EMBO reports, 24(1), e55483-e55483 (2022-11-17)
Upon inflammation, leukocytes leave the circulation by crossing the endothelial monolayer at specific transmigration "hotspot" regions. Although these regions support leukocyte transmigration, their functionality is not clear. We found that endothelial hotspots function to limit vascular leakage during transmigration events.
Thomas D Manes et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 36(9), 1910-1918 (2016-07-23)
Circulating human T effector memory cell (TEM) recognition of nonself MHC (major histocompatibility complex) molecules on allograft endothelial cells can initiate graft rejection despite elimination of professional antigen-presenting cells necessary for naive T-cell activation. Our previous studies of CD4 TEM
Barbara Garmy-Susini et al.
The Journal of clinical investigation, 115(6), 1542-1551 (2005-05-20)
Neovascularization depends on vascular cell proliferation and on the stabilization of vessels by association of vascular smooth muscle-like pericytes with ECs. Here we show that integrin alpha4beta1 (VLA-4) and VCAM-1 promote close intercellular adhesion between ECs and pericytes and that