Key Documents
Z742927
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 19 L Jerrycan
Sinonimo/i:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
Confezionamento
pkg of 19 L Jerrycan
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc.
Note legali
Citrajet is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3