Z273236
CITRANOX® acid detergent
biodegradable
Sinonimo/i:
CITRANOX® acid detergent, biodegradable, biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
tecniche
protein quantification: suitable
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273236-4EA | |
Z273236-1EA | 4061834382171 |