Z563137
J-KEM® digital temperature monitor
thermocouple type, K, temp. range -50-1200 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
120 V
Caratteristiche
thermocouple type K
Produttore/marchio commerciale
J-Kem
Parametri
-50-1200 °C temp. range
Categorie correlate
Descrizione generale
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
Note legali
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)