Z563102
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Descrizione
PTFE-coated
Caratteristiche
thermocouple type K
Produttore/marchio commerciale
J-Kem
diam. × lung.
1/8 in. × 6 in.
Categorie correlate
Note legali
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z563102-1EA | 4061833369432 |