Z563099
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, T, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Descrizione
PTFE-coated
Caratteristiche
thermocouple type T
Produttore/marchio commerciale
J-Kem
diam. × lung.
1/8 in. × 6 in.
Note legali
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)