Z546739
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
120 mm
Capacità imbuto
1,500 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)