Z546674
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 145-175 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
90 mm
Capacità imbuto
600 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
145-175 μm porosity
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z546674-1EA | 4061832117027 |