Documenti fondamentali
Z415537
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
Lungh. condensatore
150 mm
Prof. immersione
75 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)