Documenti fondamentali
Z516201
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
Lungh. condensatore
300 mm
Prof. immersione
75 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z516201-1EA4061832132464