Z509442
Support stand with rod
base size 4 in. × 6 in., Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Dimens. base
4 in. × 6 in.
Diam. barra × lung.
5/16 in. × 18 in.
Descrizione generale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z509442-1EA | 4061832333687 |