Documenti fondamentali
Z509450
Support stand with rod
base size 5 in. × 8 in., Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Dimens. base
5 in. × 8 in.
Diam. barra × lung.
3/8 in. × 20 in.
Descrizione generale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3