Documenti fondamentali
Z411965
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. 4-5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Diam. int. spirale
4-5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z411965-1KG4061826228166
Z411965-500G