Documenti fondamentali
Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
Quantity: ~770/lb.
Lungh. × D.E. × spess.
8 mm × 8 mm × 1 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z137596-1LB4061832329826
Z137596-454G