Key Documents
Z137561
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 6 mm × 6 mm × 1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
Quantity: ~590/lb.
Lungh. × D.E. × spess.
6 mm × 6 mm × 1 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)