Z309400
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
FF250/4S
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FF 250/4S
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)