Z309478
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FF1L/3US
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/29
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FF 1L/3US
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Complies with ISO 4797 and ISO 1773
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The flat base allows use with hotplates
- FF150/3S, FF150/4S, FF150/5S and FF500/2S are supplementary to ISO 4797.
- Note: These flasks are not suitable for use under a positive or negative pressure
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z309478-1EA | 4061826687116 |
Z309478-2EA | 4061826687123 |