Documenti fondamentali
Z303097
Quickfit® air condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
C2/12
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Quickfit C 2/12
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Lunghezza
150 mm
Area superficiale
100 cm2
Descrizione generale
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Condenser size medium
Supelco
64816-U
Condenser
Condenser size small
Supelco
64815-U
Condenser