Documenti fondamentali
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
TEM grids
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome del prodotto
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Materiali
carbon film
copper grid
Confezionamento
box of 50
film size
5-6 nm
Dimens. griglia
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)