Documenti fondamentali
931500
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
TEM grids
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome del prodotto
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Materiali
carbon film
copper grid
Confezionamento
box of 50
film size
5-6 nm
Dimens. griglia
400 mesh
Descrizione generale
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)