Documenti fondamentali
TEM-CF150CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 150 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
Carbon Film 150 Mesh, Copper
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiali
carbon film
copper grid
Confezionamento
box of 50
film size
5-6 nm
Misura
150 mesh
Descrizione generale
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)