930326
TEM Grids
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 300 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
TEM grids
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 300 mesh, box of 25
Materiali
carbon film (lacey)
copper grid
Descrizione
film layer thickness < 3 nm
Confezionamento
box of 25
Dimens. griglia
300 mesh
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)