Key Documents
Z291803
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
glass insert (conical with polyspring)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
6 mm × 30 mm
Volume
0.3 mL
Descrizione generale
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)