Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
Products
Categoria del prodotto
inserts (6)
Marchio
Supelco (6)
ID (mm)
Diam. est. (mm)
Volume (mL)
Colore
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
24715
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.,
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
24721
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.,
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
24722
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.,
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
24717
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.,
volume 0.25 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
24716
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.,
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27407
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.,
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea