Z281271
Laboratory brushes
Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
11 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 5 in.
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281271-1PAK | 4061826668498 |