Documenti fondamentali
Z252263
Kimax® centrifuge tube, oil and weathering
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
45241-100, Centrifuge Tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
RCF 800 × g
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 45241
D.E. × lungh.
37 mm × 200 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Used in the determination of residues in Liquefied Petroleum (LP) gases, ASTM Method D2158. Certified "to contain". Scale and legend are durable white ceramic enamel.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2