Documenti fondamentali
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
conical base
Produttore/marchio commerciale
3450/02MP
SciLabware
D.I. collo
17 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2